Learn More
Azodicarboxylate de diisopropyle, TRC
Code produit 30375733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375733 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30375733 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45524010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropyl Azodicarboxylate
CAS 2446-83-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8H14N2O4
Quantité 10 g
Synonyme 1,2-Diazenedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1-methylethyl) Ester, Azodiformic Acid Diisopropyl Ester, DIAD, Diisopropyl Azodiformate, Diisopropyl diazodicarboxylate
Formule InChI InChI=1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3/b10-9+
SMILES CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Poids de la formule 202.0954
Pourcentage de pureté >95