Learn More
Bromométhylphosphonate de diisopropyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373227 25 g 25g
11363227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13763.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98432-80-5 | C7H16BrO3P | 259.08 g/mol
Diisopropyl bromomethylphosphonate, is used as an organophosphorus intermediate. It is also used as a biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromométhylphosphonate de diisopropyle est utilisé comme intermédiaire organophosphoré. Il est également utilisé comme réactif biochimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98432-80-5
Formule moléculaire C7H16BrO3P
Poids moléculaire (g/mol) 259.08
Numéro MDL MFCD00236036
Clé InChI JNONGIUWXHOEEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropyl bromomethylphosphonate, bromomethylphosphonic acid diisopropyl ester, diisopropyl bromomethyl phosphonate, bromomethylphosphonate diisopropyl ester, 2-bromomethyl propan-2-yloxy phosphoryl oxypropane
CID PubChem 4366885
Nom IUPAC 2-[bromométhyl(propan-2-yloxy)phosphoryl]oxypropane
SMILES CC(C)OP(=O)(CBr)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropyl bromomethylphosphonate
Point d’ébullition 80°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.4495
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 4740388
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 259.09
Pourcentage de pureté 97%