Learn More
Cyanométhylphosphonate de diisopropyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499687 5 g 5g
11409697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22163.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 21658-95-7 | C8H16NO3P | 205.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21658-95-7
Formule moléculaire C8H16NO3P
Poids moléculaire (g/mol) 205.194
Numéro MDL MFCD00009812
Clé InChI MQDIIJHQSUNBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropyl cyanomethyl phosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate,, acmc-20al7r, diisopropoxyphosphinylacetonitrile, 2-di propan-2-yloxy phosphorylacetonitrile, diisopropyl cyanomethylphosphonate 5g, phosphonic acid,p-cyanomethyl-, bis 1-methylethyl ester
CID PubChem 88997
Nom IUPAC 2-di(propan-2-yloxy)phosphorylacétonitrile
SMILES CC(C)OP(=O)(CC#N)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropyl cyanomethylphosphonate
Densité 1.039
Point d’ébullition 108°C to 110°C (0.08 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4295
Quantité 5 g
Numéro UN UN2927
Beilstein 1946176
Poids de la formule 205.19
Pourcentage de pureté 97%