Learn More
Fluorophosphate de diisopropyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10316180 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10316180 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10316180 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 115230010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropyl fluorophosphate
CAS 55-91-4
Point de fusion -82.0°C
Densité 1.0550g/mL
Point d’ébullition 62.0°C (9.0 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Ampoule
Formule moléculaire C6H14FO3P
Formule linéaire [(CH3)2CHO]2P(O)F
Quantité 1 g
Merck Index 15,5222
Gravité spécifique 1.055
Synonyme isoflurophate, diisopropyl fluorophosphate, diisopropylfluorophosphate, fluostigmine, isofluorphate, neoglaucit, diflupyl, dyflos, isoflurophosphate, diflurophate
Informations sur la solubilité Solubility in water: 14.5g/L in water (25°C)- decomposes. Other solubilities: soluble in vegetable oils,alcohols and ether,not very soluble in mineral oils
Clé InChI MUCZHBLJLSDCSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OP(=O)(OC(C)C)F
Nom IUPAC 2-[fluoro(propan-2-yloxy)phosphoryl]oxypropane
Poids moléculaire (g/mol) 184.15
CID PubChem 5936
ChEBI CHEBI:17941
Poids de la formule 184.15
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diisopropyl fluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.