Learn More
Cétone de diisopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415313 100 g 100g
11425313 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415313 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12875.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 565-80-0 | C7H14O | 114.188 g/mol
2,4-Dimethyl-3-pentanone is used in an experimental method to measure the equilibrium isotopic fractionation factor (αeq ) for C-bound H positions adjacent to carbonyl group in ketones.It is a carbonyl compound used in an experimental method to measure the equilibrium isotopic fractionation factor (αeq ) for C-bound H positions adjacent to carbonyl group in ketones. Isobutyrone is a very useful synthetic intermediate. It is an intermediate used to prepare α-aryl ketones. It is also used in Grignard reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,4-diméthyl-3-pentanone est utilisée dans un procédé expérimental destiné à mesurer le facteur de fractionnement isotopique à l’équilibre (αeq) pour les positions H liées au C adjacentes au groupe carbonyle dans les cétones. C’est un composé carbonyle utilisé dans un procédé expérimental destiné à mesurer le facteur de fractionnement isotopique à l’équilibre (αeq) pour les positions H liées au C adjacentes au groupe carbonyle dans les cétones. L’isobutyrone est un intermédiaire synthétique très utile. C’est un intermédiaire utilisé pour préparer les α-arylcétones. Elle est également utilisée dans les réactions de Grignard.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger des sources de feu. Garder à l’écart des charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 565-80-0
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.188
Numéro MDL MFCD00008918
Clé InChI HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethyl-3-pentanone, diisopropyl ketone, isobutyrone, isopropyl ketone, 3-pentanone, 2,4-dimethyl, diisopropylketone, unii-7aap3a50ig, iso-c3h7 2co, 7aap3a50ig, 2,4-dimethyl-pentan-3-one
CID PubChem 11271
Nom IUPAC 2,4-diméthylpentan-3-one
SMILES CC(C)C(=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropyl ketone
Point de fusion -69°C
Densité 0.803
Point d’ébullition 124°C to 125°C
Point d’éclair 15°C (59°F)
Indice de réfraction 1.399
Quantité 100 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 773782
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diisopropyl ketone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ketone