Learn More
Cétone de diisopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,4-Dimethyl-3-pentanone is used in an experimental method to measure the equilibrium isotopic fractionation factor (αeq ) for C-bound H positions adjacent to carbonyl group in ketones.It is a carbonyl compound used in an experimental method to measure the equilibrium isotopic fractionation factor (αeq ) for C-bound H positions adjacent to carbonyl group in ketones. Isobutyrone is a very useful synthetic intermediate. It is an intermediate used to prepare α-aryl ketones. It is also used in Grignard reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2,4-diméthyl-3-pentanone est utilisée dans un procédé expérimental destiné à mesurer le facteur de fractionnement isotopique à l’équilibre (αeq) pour les positions H liées au C adjacentes au groupe carbonyle dans les cétones. C’est un composé carbonyle utilisé dans un procédé expérimental destiné à mesurer le facteur de fractionnement isotopique à l’équilibre (αeq) pour les positions H liées au C adjacentes au groupe carbonyle dans les cétones. L’isobutyrone est un intermédiaire synthétique très utile. C’est un intermédiaire utilisé pour préparer les α-arylcétones. Elle est également utilisée dans les réactions de Grignard.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger des sources de feu. Garder à l’écart des charges électrostatiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diisopropyl ketone |
| Point de fusion | -69°C |
| Densité | 0.803 |
| Point d’ébullition | 124°C to 125°C |
| Point d’éclair | 15°C (59°F) |
| Indice de réfraction | 1.399 |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN1224 |
| Beilstein | 773782 |
| Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol. |
| Afficher plus |