Learn More
Alfa Aesar™ (-)-Diisopropyl-L-malate, 97 %
Code produit 11445067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445067 5 g 5g
11455067 25 g 25g
11465067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445067 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur B21960.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 83541-68-8
Formule moléculaire C10H16O5
Poids moléculaire (g/mol) 216.23
Numéro MDL MFCD00274300
Clé InChI DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
Synonyme diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
CID PubChem 11333435
SMILES CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Diisopropyl-L-malate
Densité 1.055
Point d’ébullition 236°C to 238°C
Quantité 5 g
Nom IUPAC dipropan-2-yl (2S)-2-hydroxybutanedioate
Poids de la formule 218.25
Pourcentage de pureté 97%