Learn More
L-tartrate de (+)-diisopropyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11468776 25 g 25g
11478776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16941.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2217-15-4 | C10H18O6 | 234.248 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2217-15-4
Formule moléculaire C10H18O6
Poids moléculaire (g/mol) 234.248
Numéro MDL MFCD00064450
Clé InChI XEBCWEDRGPSHQH-HTQZYQBOSA-N
Synonyme +-diisopropyl l-tartrate, 2r,3r-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, di-isopropyl tartrate, diisoprropyl-l-tartrate, +-dipt, l-+-tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl l-tartrate, l-+-diisopropyl-tartrate, l-dipt, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, r,r-+/-, 1,4-diisopropyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate
CID PubChem 6453580
Nom IUPAC dipropane-2-yl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
SMILES CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Diisopropyl L-tartrate
Densité 1.117
Point d’ébullition 150°C to 151°C (11 mmHg)
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.44
Quantité 25 g
Beilstein 1727863
Rotation optique +16° (Neat)
Poids de la formule 234.25
Pourcentage de pureté ≥98%