Learn More
(+)-Diisopropyl L-tartrate, 99%, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+)-Diisopropyl L-tartrate |
| Note relative au nom | 99% |
| CAS | 2217-15-4 |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.11g/mL |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |