Learn More
(+)-Diisopropyl L-Tartrate, TRC
Code produit 30376192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376192 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376192 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD455325250G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Diisopropyl L-Tartrate
CAS 2217-15-4
Formule moléculaire C10H18O6
Quantité 250 g
Synonyme 2,3-Dihydroxy-(2R,3R)-butanedioic Acid 1,4-Bis(1-methylethyl) Ester, 2,3-Dihydroxy-(2R,3R)-butanedioic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, 2,3-Dihydroxy-[R-(R*,R*)]-butanedioic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, Tartaric Acid Diisopropyl Ester, (+)-Tartaric Acid Diisopropyl Ester, (+)-DIPT, (+)-Tartaric acid diisopropyl ester, Bis(1-methylethyl) [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate, Diisopropyl (+)-L-tartrate, Diisopropyl (+)-tartrate, Diisopropyl (2R,3R)-tartrate, Diisopropyl L-(+)-tartrate, Diisopropyl L-tartrate, Diisopropyl R,R-tartrate, Diisopropyl tartrate, L-(+)-Diisopropyl tartrate, L-(+)-Tartaric acid diisopropyl ester, L-DIPT
Formule InChI InChI=1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
SMILES CC(C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
Nom IUPAC dipropane-2-yl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
Poids moléculaire (g/mol) 234.25
Poids de la formule 234.1103