Learn More
Phosphite de diisopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10050810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10050810 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10050810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115261000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1809-20-7 | C6H15O3P | 166.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Diisopropyl phosphite
Note relative au nom 98%
CAS 1809-20-7
Couleur Incolore
Densité 0.9970g/mL
Point d’ébullition 71°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H15O3P
Formule linéaire [(CH3)2CHO]2P(O)H
Indice de réfraction 1.4065 to 1.4085
Numéro MDL MFCD00117905
Quantité 100 g
Beilstein 01, 363
Gravité spécifique 0.997
Synonyme diisopropylphosphite, acmc-1bsaz, phosphorous acid diisopropyl anion, phosphorous acid, bis 1-methylethyl ester
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,alcohols and benzene
Clé InChI IWEDBEZKWHRUJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OP([O-])OC(C)C
Nom IUPAC dipropan-2-yl phosphite
Poids moléculaire (g/mol) 166.16
CID PubChem 21884976
Poids de la formule 166.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisopropyl phosphite
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Skyddsangivelse
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.