Learn More
Phosphite de diisopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470258 25 g 25g
11480258 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23800.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1809-20-7 | C6H14O3P- | 165.149 g/mol
Diisopropyl phosphite is used as antiwear lubricant additive together with triphenyl thiophosphate on T8 steel/Al2O3 ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphite de diisopropyle est utilisé comme additif lubrifiant antiusure avec le thiophosphate de triphényle sur l’acier T8 et les céramiques Al2O3.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1809-20-7
Formule moléculaire C6H14O3P-
Poids moléculaire (g/mol) 165.149
Numéro MDL MFCD00117905
Clé InChI IWEDBEZKWHRUJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropylphosphite, acmc-1bsaz, phosphorous acid diisopropyl anion, phosphorous acid, bis 1-methylethyl ester
CID PubChem 21884976
Nom IUPAC dipropan-2-yl phosphite
SMILES CC(C)OP([O-])OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropyl phosphite
Densité 0.99
Point d’ébullition 72°C to 75°C (10 mmHg)
Point d’éclair 112°C (234°F)
Formule linéaire [(CH3)2CHO]2P(O)H
Indice de réfraction 1.4075
Quantité 25 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,chloroform.
Poids de la formule 166.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diisopropyl phosphonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl phosphonate