Learn More
Phosphite de diisopropyle, TRC
Code produit 30374774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374774 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374774 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45937010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropyl Phosphite
CAS 1809-20-7
Formule moléculaire C6H15O3P
Quantité 10 g
Synonyme Diisopropyl Phosphonate, Phosphonic Acid Diisopropyl Ester, Phosphorous Acid Diisopropyl Ester, Phosphonic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, Diisopropoxyphosphine Oxide, Diisopropyl Hydrogen Phosphite, O,O-Diisopropyl Phosphonate
Formule InChI InChI=1S/C6H15O3P/c1-5(2)8-10(7)9-6(3)4/h5-7H,1-4H3
SMILES CC(C)OP(O)OC(C)C
Nom IUPAC fosfito de hidrógeno dipropan-2-ilo
Poids moléculaire (g/mol) 166.16
Poids de la formule 166.0759