Learn More
Sulfure de diisopropyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499207 10 g 10g
11409217 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21302.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 625-80-9 | C6H14S | 118.24 g/mol
Used as a flavoring agents and intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme aromatisant et comme intermédiaire en synthèse organique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-80-9
Formule moléculaire C6H14S
Poids moléculaire (g/mol) 118.24
Numéro MDL MFCD00008895
Clé InChI XYWDPYKBIRQXQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropyl sulfide, isopropyl sulfide, propane, 2,2'-thiobis, 2,4-dimethyl-3-thiapentane, isopropyl sulphide, diisopropyl sulphide, 2,2'-thiodipropane, 2-isopropylsulfanyl propane, 2-propan-2-ylsulfanyl propane, isopropylsulfide
CID PubChem 12264
SMILES CC(C)SC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropyl sulfide
Densité 0.814
Point d’ébullition 119°C to 120°C
Point d’éclair 7°C (44°F)
Odeur Stench
Formule linéaire (CH3)2CHSCH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4385
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1731257
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Nom IUPAC 2-propane-2-ylsulfanylpropane
Poids de la formule 118.24
Pourcentage de pureté 99%