Learn More
Diisopropylamine 2,2-Dichloroacétate, TRC
Code produit 30134726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134726 10 g 10g
30133150 1 g 1g
17918719 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30134726 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD07271510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 660-27-5
Formule moléculaire C6H15N . C2H2Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 230.13
Synonyme Cubisol, DADA, DIEDI, DIPA, DIPA-DCA, Dapocel, Dedyl Diisopropylamine Dichloroethanoate, Diisopropylammonium Dichloroacetate, Diisopropylammonium Dichloroethanoate, Dipromonium, Disotat, IS 401, Kalodil, Krino B 15, Oxypangam, Tensicor, Vasculopatina, beta-Anoxin;
Nom IUPAC acide 2,2-dichloroacétique ; N-propan-2-ylpropane-2-amine
SMILES CC(C)NC(C)C.OC(=O)C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropylamine 2,2-Dichloroacetate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H15N.C2H2Cl2O2/c1-5(2)7-6(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-7H,1-4H3;1H,(H,5,6)
Poids de la formule 229.0636