Learn More
Diisopropylamine, 99,5 %, redistillé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10766573 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10766573 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
10308472 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10766573 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378300010
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-18-9
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.19
Numéro MDL MFCD00008862
Clé InChI UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
CID PubChem 7912
Nom IUPAC N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)NC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropylamine
Point de fusion -61.0°C
Densité 0.7160g/mL
Point d’ébullition 84.0°C
Point d’éclair −17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire [(CH3)2CH]2NH
Indice de réfraction 1.3910 to 1.3930
Quantité 1 L
Merck Index 15, 3215
Gravité spécifique 0.716
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in most common organic solvents
Viscosité 0.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Liquide