Code produit 10444715
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
250mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
unitSize
10444715
5 L
Récipient en plastique
5L
10092890
250 mL
Flacon en verre
250mL
10434335
1 L
Flacon en verre
1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit
10444715
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
219430051
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS
108-18-9
Poids moléculaire (g/mol)
101.19
Numéro MDL
MFCD00008862
Clé InChI
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
dipa, 2-propanamine, n-1-methylethyl, di-isopropylamine, n-1-methylethyl-2-propanamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropylamine, n-isopropylpropan-2-amine, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, diisopropyl amine
CID PubChem
7912
SMILES
CC(C)NC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau
Diisopropylamine
Note relative au nom
99+%
Point de fusion
-61.0°C
Densité
0.7160 g/mL
Point d’ébullition
84.0°C
Point d’éclair
-17°C
Spectre IR
Authentique
Plage de pourcentage du dosage
99% min. (GC)
Conditionnement
Récipient en plastique
Formule moléculaire
C6H15N
Formule linéaire
[(CH3 )2 CH]2 NH
Indice de réfraction
1.3910 to 1.3930
Quantité
5 L
Beilstein
04, 154
Merck Index
15, 3215
Gravité spécifique
0.716
Informations sur la solubilité
Solubility aq. soln.: 100 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in most common organic solvents
Nom IUPAC
bis(propane-2-yl)amine
Viscosité
0.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule
101.19
Pourcentage de pureté
99+%
Forme physique
Liquide
Afficher plus
Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?