Learn More
Diisopropylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diisopropylamine is used as a precursor to prepare lithium diisopropylamide and sulfenamides, which are used in rubber vulcanization. It is also involved in the synthesis of N,N-Diisopropylethylamine (Hünig's base) obtained by alkylation with diethyl sulfate. Diisopropylammonium bromide is a bromide salt of DIPA used as an inert alternative to barium titanate. It is widely used as solvent as well as an intermediate in the the synthesis of pharmaceuticals, dyes, mineral flotation agents and emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La diisopropylamine est utilisée comme précurseur pour préparer le diisopropylamide de lithium et les sulfenamides, qui sont utilisés dans la vulcanisation du caoutchouc. Elle est également impliquée dans la synthèse de la N,N-diisopropylethylamine (base de Hünig′s) obtenue par alkylation avec le sulfate de diéthyle. Le bromure de diisopropylammonium est un sel de bromure de DIPA utilisé comme alternative inerte au titanate de baryum. Il est largement utilisé comme solvant ainsi qu’intermédiaire dans la synthèse de produits pharmaceutiques, de colorants, d’agents de flottation minérale et d’émulsifiants.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les agents oxydants forts et les plastiques.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Diisopropylamine |
| Point de fusion | -61°C |
| Densité | 0.718 g/mL |
| Point d’ébullition | 83°C to 84°C |
| Point d’éclair | -7°C (19°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Indice de réfraction | 1.392 |
| Quantité | 2500 mL |
| Beilstein | 605284 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
| Show More |
Safety and Handling
- Diisopropylamine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylamine