Learn More
Diisopropylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364489 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11364489 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10280.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
La diisopropylamine est utilisée comme précurseur pour préparer le diisopropylamide de lithium et les sulfenamides, qui sont utilisés dans la vulcanisation du caoutchouc. Elle est également impliquée dans la synthèse de la N,N-diisopropyléthylamine (base de Hünig) obtenue par alkylation avec le sulfate de diéthyle. Le bromure de diisopropylammonium est un sel de bromure de DIPA utilisé comme alternative inerte au titanate de baryum. Il est largement utilisé comme solvant ainsi qu'intermédiaire dans la synthèse de produits pharmaceutiques, de colorants, d'agents de flottation minérale et d'émulsifiants.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l'origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l'étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d'article / de produit Alfa Aesar d'origine ou la référence SKU n'a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La diisopropylamine est utilisée comme précurseur pour préparer le diisopropylamide de lithium et les sulfenamides, qui sont utilisés dans la vulcanisation du caoutchouc.Elle est également impliquée dans la synthèse de la N,N-diisopropylethylamine (base de Hünig) obtenue par alkylation avec le sulfate de diéthyle.Le bromure de diisopropylammonium est un sel de bromure de DIPA utilisé comme alternative inerte au titanate de baryum.Il est largement utilisé comme solvant ainsi qu’intermédiaire dans la synthèse de produits pharmaceutiques, de colorants, d’agents de flottation minérale et d’émulsifiants.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air.Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les agents oxydants forts et les plastiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropylamine
CAS 108-18-9
Point de fusion -61°C
Densité 0.718 g/mL
Point d’ébullition 83°C to 84°C
Point d’éclair -7°C
Plage de pourcentage du dosage >99%
Formule moléculaire C6H15N
Indice de réfraction 1.392
Numéro MDL MFCD00008862
Quantité 100 mL
Beilstein 605284
Synonyme diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Clé InChI UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)NC(C)C
Nom IUPAC N-propan-2-ylpropan-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 101.19
CID PubChem 7912
Poids de la formule 101.19