Learn More
Dichloroacétate de diisopropylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457868 250 mg 250mg
15437868 1 g 1g
15447868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15457868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61341.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 660-27-5
Formule moléculaire C8H17Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 230.13
Numéro MDL MFCD00868288
Clé InChI ILKBHIBYKSHTKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropylamine dichloroacetate, diisopropylammonium dichloroacetate, diisopropylamine 2,2-dichloroacetate, vasculopatina, dipromonium, cubisol, dapocel, disotat, kalodil, oxypangam
CID PubChem 12617
Nom IUPAC acide 2,2-dichloroacétique;N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES OC(=O)C(Cl)Cl.CC(C)NC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropylamine dichloroacetate
Couleur Blanc
Formule linéaire [(CH3)2CH]2NH·Cl2CHCO2H
Quantité 250 mg
Poids de la formule 230.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline