Learn More
Peroxyde de lauroyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11303466 500 g 500g
11393456 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11303466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14310.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 105-74-8 | C24H46O4 | 398.628 g/mol
Lauroyl peroxide acts as a bleaching agent, drying agent for fats, oils and waxes. Further, it serves as a polymerization initiator as well as vulcanizing agent. In addition to this, it plays an important role for high-pressure polyethylene and food used in bleaching agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le peroxyde de lauroyl est un agent de blanchiment, de séchage pour les graisses, les huiles et les cires. De plus, il sert d’initiateur de polymérisation ainsi que d’agent vulcanisant. En outre, il joue un rôle important pour le polyéthylène haute pression et les aliments utilisés dans le blanchiment de l’agent.
Solubilité
Soluble dans les huiles et les solvants organiques. Légèrement soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les bases, les métaux, les agents réducteurs, les métaux en poudre, les agents réducteurs puissants et les matériaux combustibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-74-8
Formule moléculaire C24H46O4
Poids moléculaire (g/mol) 398.628
Numéro MDL MFCD00008964
Clé InChI YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
CID PubChem 7773
ChEBI CHEBI:82479
Nom IUPAC dodécaneperoxoate de dodécanoyle
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Lauroyl peroxide
Point de fusion 53°C to 57°C
Densité 0.91
Quantité 500 g
Numéro UN UN3106
Beilstein 1804936
Informations sur la solubilité Soluble in oils and organic solvents. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 398.63
Pourcentage de pureté 97%