Learn More
Diloxanide furoate, MedChemExpress
Code produit. 16444557
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Code produit. 16444557
Marque: Medchem Express HYB1147
MedChemExpress Diloxanide furoate is the prodrug of Diloxanide. Diloxanide furoate is a potent and orally active anti-protozoal agent and can be used for the research of amebiasis, mild intestinal amebiasis or asymptomatic cyst carriers.
Diloxanide furoate is the prodrug of Diloxanide. Diloxanide furoate is a potent and orally active anti-protozoal agent and can be used for the research of amebiasis, mild intestinal amebiasis or asymptomatic cyst carriers.
Spécification
Nom chimique ou matériau Diloxanide furoate
Forme physique Powder
CAS 3736-81-0
Couleur Light Nude
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H11Cl2NO4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (152.37 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (60.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CO1)OC2=CC=C(N(C(C(Cl)Cl)=O)C)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 328.15
Poids de la formule 328.15
Pourcentage de pureté 99.06%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.