Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de diltiazem, 98 %
Code produit 10276161 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10276161 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10276161 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 329080010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33286-22-5 | C22H26N2O4S·HCl | 450.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33286-22-5
Formule moléculaire C22H26N2O4S·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 450.99
Numéro MDL MFCD00069252
Clé InChI HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Synonyme diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
CID PubChem 62920
ChEBI CHEBI:645509
Nom IUPAC [(2S,3S)-5-[2-(diméthylamino)éthyl]-2-(4-méthoxyphényl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépine-3-yl] acétate ; chlorhydrate
SMILES CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diltiazem hydrochloride
Point de fusion 210.0°C to 215.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15,3224
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,formic acid,methanol
Poids de la formule 450.99
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dilthiazem hydrochloride