Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de diltiazem, 98 %
Code produit 15590534 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15590534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15590534 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 329080250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Point de fusion 210.0°C to 215.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Formule moléculaire C22H26N2O4S·HCl
Quantité 25 g
Merck Index 15,3224
Synonyme diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, formic acid, methanol
Clé InChI HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
SMILES CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Nom IUPAC [(2S,3S)-5-[2-(diméthylamino)éthyl]-2-(4-méthoxyphényl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépine-3-yl] acétate ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 450.99
CID PubChem 62920
ChEBI CHEBI:645509
Poids de la formule 450.99
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dilthiazem hydrochloride