Learn More
Diltiazem hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16458727
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458727 5 g
16401439 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16458727 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14656
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Diltiazem hydrochloride is a Ca2+ influx inhibitor (slow channel blocker or calcium antagonist).
Diltiazem hydrochloride is a Ca2+ influx inhibitor (slow channel blocker or calcium antagonist).
Spécification
Nom chimique ou matériau Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H27ClN2O4S
Quantité 5 g
Synonyme CRD-401
Informations sur la solubilité H2O : 33.33 mg/mL (73.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCN1C2=CC=CC=C2S[C@@H](C3=CC=C(OC)C=C3)[C@@H](OC(C)=O)C1=O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 450.98
Poids de la formule 450.98
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus