Learn More
R&D Systems™ Diltiazem hydrochloride
Code produit 18752684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18752684 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18752684 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0685/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.05€
    155.40€ / 1g
    Économisez 16.65€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x blocker
Antihypertensive and cardioprotective agent; an inhibitor of L-type Ca2+ channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Quantité 1 g
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C22H27ClN2O4S
Poids de la formule 450.98
Pureté 98%
Poids moléculaire 450.978