Learn More
Chlorhydrate de Diltiazèm, TRC
Code produit 30008323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
1 g
Conditionnement:
10mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008323 50 mg 50mg
18072630 10 mg 10mg
18052630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008323 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46062050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33286-22-5
Poids moléculaire (g/mol) 450.98
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diltiazem HCl
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C22H27ClN2O4S
Quantité 50 mg
Synonyme 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2S,3S)-, 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S,3S)- (9CI), 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S-cis)-, (+)-Diltiazem hydrochloride, (2S,3S)-(+)-cis-Diltiazem hydrochloride, (S,S)-Diltiazem hydrochloride, Adizem, Altiazem, Anginyl, Angipress, Angizem, Bi-Teldiem, Blocalcin 60, Britiazim, Bruzem, CRD 401, Calcicard, Cardizem, Cardizem CD, Cardizem SR, Citizem, Cormax, Deltazen, Dicard, Dilacor, Dilacor XR, Diladel, Dilcardia, Dilgard, Dilpral, Dilrene, Diltiazem hydrochloride, Dilzacard, Dilzene, Herbesser, Kaizem, Kardil, Masdil, RG 83606, Tiazac, Tildiem, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one hydrochloride, d-cis-Diltiazem hydrochloride
Poids de la formule 450.138
Pourcentage de pureté >95%