Learn More
Diltiazem, TRC
Code produit 30132723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132723 2.5 g 2.50g
18052830 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132723 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4606282.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42399-41-7
Formule moléculaire C22 H26 N2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 414.52
Synonyme 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, (2S,3S)-, 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, (2S-cis)-, (2S,3S)-3-(Acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, (+)-Diltiazem, (+)-cis-Diltiazem, Adizem XL, Balcor, Cartia XT, Coras, Diltia XT, Diltiazem, Dilzem, Dilzem retard, d-Diltiazem, d-cis-Diltiazem
Nom IUPAC [(2S,3S)-5-[2-(diméthylamino)éthyle]-2-(4-méthoxyphényl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépine-3-yl] acétate
SMILES COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diltiazem
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C22H26N2O4S/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3/t20-,21+/m1/s1
Poids de la formule 414.1613
Pourcentage de pureté >95%