Learn More
Interscience™ DiluFlow Elite Pompe double de 1 kg
Code produit 16395695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
>99 %, >99%
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision Conditionnement
16395695 >99 %, >99% 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16395695 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 503201
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Le DiluFlow Elite dilue automatiquement un échantillon solide en quelques secondes avec le poids approprié de diluant, jusqu'à un poids total de 1 kg. Une solution idéale pour la préparation d'échantillons dans les industries pharmaceutique et cosmétique, ainsi que dans le domaine de la santé animale.
  • Adapté aux petits volumes, comme l'exigent les industries pharmaceutiques et cosmétiques
  • La flexibilité permet la préparation des échantillons dans des tubes, des pots, etc.
  • Permet une dilution précise de tous types d'échantillons de 1 à 20 g (au 1/10e) avec une précision de > 99%
  • Programmable avec 24 programmes personnalisables
  • La traçabilité est assurée par une approche bidirectionnelle. LIMS connexion Ethernet et offre l'enregistrement de toutes les opérations
  • Exporte les données d'analyse vers l'imprimante, USB clé, Excel™ , Ouvrir Office™ , CSV et LIMS
  • Le bras robotisé permet de placer l'échantillon en toute sécurité dans le sac sans risque de contamination croisée.
  • Ouverture la plus large possible pour le sac et seuil de chargement le plus bas
  • Grâce à une ergonomie repensée, son profil ultra-bas assure un confort d'utilisation optimal, notamment sous une hotte à flux laminaire.
  • En cas d'éclaboussures, le bac de récupération est amovible pour le rinçage et évite un nettoyage fastidieux.
  • GL45 (3,2 mm) par pompe
Spécification
Précision >99 %, >99%
Type de produit Diluateur gravimétrique
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 7218, ISO 6887
Dilution Rapide, standard, précis
Volume (métrique) 20 à 1000 mL
À utiliser avec (application) Diluer les échantillons
Comprend Bac de récupération 400, 1 ou 2 pompes, protection pour buse de distribution, ensemble de distribution, USB Clé, USB Câble, cordon d'alimentation, BagOpen 400 pour le dilueur, manuel d'utilisation, certificat de conformité/carte de garantie, 10 GeckoGrips, 1 paquet de mastic adhésif, clé Allen, échantillons de sac mélangeur
Vitesse 28,1 mL/sec.
Dimensions (L x l x H) 37 x 42.1 x 37.7 cm
Tension 100/240 V
Puissance 60 W
Ampérage 15 A