Learn More
Interscience™ DiluFlow Elite Pompe double de 5 kg
Catalog No. 15322138
Ansicht ändern
Click to view available options
Précision:
>99 %, >99%
Packungsgröße:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Précision Packungsgröße
15322138 >99 %, >99% 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15322138 Lieferant Interscience™ Lieferanten-Nr. 503205
Expédition estimée: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Le DiluFlow Elite dilue automatiquement un échantillon solide en quelques secondes, avec le poids approprié de diluant, jusqu'à un poids total de 5 kg. Sa traçabilité complète permet l'enregistrement de toutes les opérations, et elle est programmable et connectable pour jusqu'à 6 diluants afin d'obtenir la solution de dilution idéale pour tout type d'échantillon.
  • Permet une dilution précise de tous types d'échantillons de 10 à 375 g (au 1/10e) avec une précision > 99%
  • L'unité est conforme à ISO 7218 et ISO Normes 6887
  • Le bras robotisé permet de placer l'échantillon en toute sécurité dans le sac sans risque de contamination croisée.
  • Programmable grâce à ses 24 programmes personnalisables
  • La traçabilité est assurée par une approche bidirectionnelle. LIMS connexion Ethernet
  • Exporte les données d'analyse vers l'imprimante, USB clé, Excel™ , Ouvrir Office™ , CSV et LIMS
  • Ouverture la plus large possible pour le sac et seuil de chargement le plus bas
  • Grâce à une ergonomie repensée, son profil ultra-bas assure un confort d'utilisation optimal, notamment sous une hotte à flux laminaire.
  • En cas d'éclaboussures, le bac de récupération est amovible pour le rinçage et évite un nettoyage fastidieux.
  • GL45 (6,4 mm) par pompe
Spezifikation
Précision >99 %, >99%
Type de produit Diluateur gravimétrique
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 7218, ISO 6887
Dilution Rapide, standard, précis
Volume (métrique) 100 à 5000 g
À utiliser avec (application) Diluer les échantillons
Comprend Bac de récupération 400, 1 ou 2 pompes, protection pour buse de distribution, ensemble de distribution, USB Clé, USB Câble, cordon d'alimentation, BagOpen 400 pour dilueurs, manuel d'utilisation, certificat de conformité/carte de garantie, 10 GeckoGrips, 1 paquet de mastic adhésif, clé Allen, échantillons de sac mélangeur
Vitesse 22,5 mL/sec.
Dimensions (L x l x H) 37 x 42.1 x 37.7cm
Tension 100/240 V
Puissance 60 W
Ampérage 15 A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.