Learn More
Interscience™ DiluFlow Elite Pompe simple
Code produit 17427492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
>99 %, >99%
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision Conditionnement
17427492 >99 %, >99% 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17427492 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 503101
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le DiluFlow Elite dilue automatiquement un échantillon solide en quelques secondes avec le poids approprié de diluant, jusqu'à un poids total de 1 kg. Une solution idéale pour la préparation d'échantillons dans les industries pharmaceutique et cosmétique, ainsi que dans le domaine de la santé animale.
  • Adapté aux petits volumes, comme l'exigent les industries pharmaceutiques et cosmétiques
  • La flexibilité permet la préparation des échantillons dans des tubes, des pots, etc.
  • Permet une dilution précise de tous types d'échantillons de 1 à 20 g (au 1/10e) avec une précision de > 99%
  • Programmable avec 24 programmes personnalisables
  • La traçabilité est assurée par une approche bidirectionnelle. LIMS connexion Ethernet et offre l'enregistrement de toutes les opérations
  • Exporte les données d'analyse vers l'imprimante, USB clé, Excel™ , Ouvrir Office™ , CSV et LIMS
  • Le bras robotisé permet de placer l'échantillon en toute sécurité dans le sac sans risque de contamination croisée.
  • Ouverture la plus large possible pour le sac et seuil de chargement le plus bas
  • Grâce à une ergonomie repensée, son profil ultra-bas assure un confort d'utilisation optimal, notamment sous une hotte à flux laminaire.
  • En cas d'éclaboussures, le bac de récupération est amovible pour le rinçage et évite un nettoyage fastidieux.
  • GL45 (3,2 mm) par pompe
Specifications
Précision >99 %, >99%
Type de produit Diluateur gravimétrique
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 7218, ISO 6887
Dilution Rapide, standard, précis
Volume (métrique) 20 à 1000 mL
À utiliser avec (application) Diluer les échantillons
Comprend Bac de récupération 400, 1 ou 2 pompes, protection pour buse de distribution, ensemble de distribution, USB Clé, USB Câble, cordon d'alimentation, BagOpen 400 pour le dilueur, manuel d'utilisation, certificat de conformité/carte de garantie, 10 GeckoGrips, 1 paquet de mastic adhésif, clé Allen, échantillons de sac mélangeur
Vitesse 28,1 mL/sec.
Dimensions (L x l x H) 31.3 x 42.1 x 37.7 cm
Tension 100/240 V
Puissance 60 W
Ampérage 15 A