Learn More
Interscience™ DiluFlow Pro, Double Pompe
Description
- En appuyant simplement sur 2 touches, le DiluFlow Le dilueur gravimétrique Pro assure une dilution précise de tous types d'échantillons de 10 à 375 g (au 1/10e).
- Conformément à ISO 7218 et ISO 6887
- Le bras robotisé permet de placer l'échantillon en toute sécurité dans le sac sans risque de contamination croisée.
- Ouverture la plus large possible pour le sac et seuil de chargement le plus bas
- Grâce à une ergonomie repensée, son profil ultra-bas assure un confort d'utilisation optimal, notamment sous une hotte à flux laminaire.
- En cas d'éclaboussures, le bac de récupération est amovible pour le rinçage et évite un nettoyage fastidieux.
- GL45 (6,4 mm) par pompe
Specifications
Specifications
| Précision | >99 %, >99% |
| Type de produit | Diluateur gravimétrique |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 7218, ISO 6887 |
| Dilution | Rapide, standard, précis |
| Volume (métrique) | 100 à 5000 mL |
| À utiliser avec (application) | Diluer les échantillons |
| Comprend | Bras de distribution, bac de récupération 400, 1 ou 2 pompes, ensemble de distribution, USB Câble, logiciel de supervision, cordon d'alimentation, BagOpen 400 pour le dilueur, manuel d'utilisation, certificat de conformité/carte de garantie, 10 GeckoGrips, 1 paquet de mastic adhésif, échantillons de sac mélangeur |
| Vitesse | 22,5 mL/sec. |
| Dimensions (L x l x H) | 37 x 42.1 x 37.7 cm |
| Show More |