Learn More
Interscience™ DiluFlow Pompe simple professionnelle
Code produit 17895070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
>99 %, >99%
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision Conditionnement
17895070 >99 %, >99% 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17895070 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 502105
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Le DiluFlow Pro dilue automatiquement un échantillon solide en quelques secondes, avec le poids approprié de diluant, jusqu'à un poids total de 5 kg. Son bras robotisé permet de travailler facilement sous une hotte à flux laminaire.
  • En appuyant simplement sur 2 touches, le DiluFlow Le dilueur gravimétrique Pro assure une dilution précise de tous types d'échantillons de 10 à 375 g (au 1/10e).
  • Conformément à ISO 7218 et ISO 6887
  • Le bras robotisé permet de placer l'échantillon en toute sécurité dans le sac sans risque de contamination croisée.
  • Ouverture la plus large possible pour le sac et seuil de chargement le plus bas
  • Grâce à une ergonomie repensée, son profil ultra-bas assure un confort d'utilisation optimal, notamment sous une hotte à flux laminaire.
  • En cas d'éclaboussures, le bac de récupération est amovible pour le rinçage et évite un nettoyage fastidieux.
  • GL45 (6,4 mm) par pompe
Spécification
Précision >99 %, >99%
Type de produit Diluateur gravimétrique
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 7218, ISO 6887
Dilution Rapide, standard, précis
Volume (métrique) 100 à 5000 mL
À utiliser avec (application) Diluer les échantillons
Comprend Bac de récupération 400, 1 ou 2 pompes, protection pour buse de distribution, ensemble de distribution, USB Câble, logiciel de supervision, cordon d'alimentation, BagOpen 400 pour dilueurs, manuel d'utilisation, certificat de conformité/carte de garantie, 10 GeckoGrips, 1 paquet de mastic adhésif, clé Allen, échantillons de sac mélangeur
Vitesse 22,5 mL/sec.
Dimensions (L x l x H) 31.3 x 42.1 x 37.7 cm
Tension 100/240 V
Puissance 60 W
Ampérage 15 A