Learn More
Interscience™ DiluFlow, pompe simple
Code produit 15837696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
>99 %, >99%
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision Conditionnement
15837696 >99 %, >99% 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15837696 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 501103
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le DiluFlow Dilue automatiquement un échantillon solide en quelques secondes, avec le poids approprié de diluant, et assure une traçabilité garantie.
  • 3 kg DiluFlow modèle
  • Ouverture la plus large possible pour le sac et seuil de chargement le plus bas
  • Grâce à une ergonomie repensée, son profil ultra-bas assure un confort d'utilisation optimal, notamment sous une hotte à flux laminaire.
  • En cas d'éclaboussures, le bac de récupération est amovible pour le rinçage et évite un nettoyage fastidieux.
  • Ce système breveté remplace la pâte adhésive et maintient le sac d'analyse exempt de colle, même sur une surface humide.
  • DiluFlow exporte les données d'analyse vers l'imprimante et vers le logiciel de supervision (Exporter les données vers Excel™ , Ouvrir Office™ , fichier CSV, imprimante)
  • GL45 (6,4 mm de diamètre) par pompe
Spécification
Précision >99 %, >99%
Type de produit Diluateur gravimétrique
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 7218, ISO 6887
Dilution Rapide, standard, précis
Volume (métrique) 100 à 3000 mL
À utiliser avec (application) Diluer les échantillons
Comprend Bras de distribution, bac de récupération, 1 ou 2 pompes, ensemble de distribution, USB Câble, logiciel de supervision, cordon d'alimentation, BagOpen 400 pour Diluateur, Manuel d'utilisation, Certificat de conformité/Carte de garantie, 10 GeckoGrips, 1 Pk. Échantillons de mastic adhésif et de sac mélangeur
Vitesse 22,5 mL/sec.
Dimensions (L x l x H) 31.3 x 43.7 x 39.4 cm
Tension 100/240 V
Puissance 60 W
Ampérage 15 A