Learn More
Thermo Scientific™ Diluteur gravimétrique automatisé Diluflux™ et accessoires pour malaxeur de laboratoire Homogenizer
Code produit 18809744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Buse
Support pour sachet de bouillon
Trocart
Quantité d’emballage:
1 de chaque
5 pièces
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité d’emballage Conditionnement
18809744 Support pour sachet de bouillon 1 de chaque 1 pièce
17153784 Trocart 1 de chaque 1 pièce
17163784 Buse 5 pièces 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18809744 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DB4003A
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Distribuez les milieux avec précision et obtenez une homogénéisation puissante, silencieuse et fiable avec une productivité optimale lors de la préparation de vos échantillons.
Bénéficiez d’une productivité maximale grâce aux accessoires pour le diluteur gravimétrique automatisé Thermo Scientific™ Diluflux™ et pour le malaxeur de laboratoire Homogenizer. Développez la flexibilité et maintenez la fonctionnalité à long terme des deux plates-formes grâce à des accessoires qui permettent d’utiliser différents formats de milieux (flacons / poches), d’améliorer l’interface utilisateur et de prendre en charge le bon fonctionnement du système.
Ce diluteur gravimétrique Diluflux facile à utiliser permet l’utilisation simultanée de deux diluants grâce à ses deux têtes de distribution alimentées par deux pompes péristaltiques montées sur l’unité. Le malaxeur de laboratoire Homogenizer fiable et puissant permet l’homogénéisation rapide et efficace des échantillons avec un encombrement minimal et un fonctionnement silencieux. Les accessoires répertoriés ici permettent :
  • Prises alternatives (flacons au lieu de poches)
  • Sources alternatives de milieux (poches de bouillon / flacons)
  • Supports de poche supplémentaires / de rechange pour une plus grande facilité de préparation
  • Stockage de poche pour l’incubation
  • Étiquetage d’échantillons
  • Maintenance avec des pièces de rechange
Contactez-nous pour organiser une démonstration du diluteur, du malaxeur et/ou de ses accessoires.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Support pour sachet de bouillon
Description Stand for broth bag
À utiliser avec (équipement) Diluflux Diluter, Homogenizer, Bag Stand
Quantité d’emballage 1 de chaque
Usage exclusivement réservé à la recherche.