Learn More
Thermo Scientific™ Diluteur gravimétrique automatisé Diluflux™ et sacs d’enrichissement d’échantillons pour malaxeur de laboratoire Homogenizer
Code produit 18838939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 ml
Dimensions (L x l):
190 x 300 mm
Modèle:
BagPage™ 400
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l) Modèle Conditionnement
18838939 400 ml 190 x 300 mm BagPage™ 400 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18838939 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DB4012A
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Homogénéisez les échantillons alimentaires en toute simplicité grâce aux sacs d’enrichissement d’échantillons stériles et flexibles, disponibles dans une variété de tailles et de formats.
Homogénéisez les échantillons alimentaires en toute confiance avant l’analyse microbiologique et moléculaire grâce au diluteur gravimétrique automatisé Thermo Scientific™ Diluflux™ et aux sacs d’enrichissement d’échantillons pour malaxeur de laboratoire Homogenizer, faciles à utiliser et stériles. Ces sacs sont spécialement conçus pour une utilisation avec le diluteur gravimétrique automatisé Thermo Scientific Diluflux et le malaxeur de laboratoire Thermo Scientific Homogenizer, ils sont proposés dans une variété de formats et de tailles afin de répondre à tous vos besoins de préparation des échantillons.
Évitez la contamination croisée et les déversements lors de la préparation des échantillons alimentaires pour l’analyse grâce à des sacs à échantillons conçus spécialement pour une utilisation avec le diluteur gravimétrique automatisé Diluflux et le malaxeur de laboratoire Homogenizer. Tous les sacs à échantillons répertoriés ici sont :
  • Stérile
  • Transparents
  • Conçus pour une utilisation avec le diluteur gravimétrique automatisé Diluflux et le malaxeur de laboratoire Homogenizer
  • Adaptés à une utilisation dans tous les homogénéiseurs 
Les sacs BagFilter™ 400 contiennent un filtre latéral non tissé avec une porosité de < 250 microns. Ils sont parfaits pour les échantillons fibreux, car ils permettent l’homogénéisation de l’échantillon tout en empêchant le colmatage du filtre, situé sur le côté.
Les sacs BagPage™ 400 contiennent un filtre non tissé sur toute la surface avec une porosité de 280 microns. Conçus pour les échantillons “pâteux” qui s’étalent, ils facilitent l’ajout de l’échantillon au sac tout en assurant la filtration de l’ensemble de la masse.
Les sacs BagLight™ 400 ne contiennent aucun filtre pour les échantillons durs ou qui conservent leur forme et qui, par conséquent, ne nécessitent pas de filtre pour l’aspiration de l’échantillon aux fins d'utilisation en aval.
Les sacs RollBag™ 1300 sont dotés d’une fermeture renforcée par un fil pour une fermeture plus sécurisée avec un plus grand volume d’échantillon. Consultez le tableau des caractéristiques du produit pour plus de détails sur la capacité et la compatibilité avec les instruments.
Contactez-nous pour organiser une démonstration du diluteur, du malaxeur et/ou de ses consommables.
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Usage exclusivement réservé à la recherche.
BagFilter, BagLight, BagPage et RollBag sont toutes des marques commerciales d’INTERSCIENCE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 400 ml
Dimensions (L x l) 190 x 300 mm
À utiliser avec (équipement) Diluteur et homogénéiseur Diluflux™
Modèle BagPage™ 400
Quantité d’emballage 500 bags
Type de produit Sample Enrichment Bag
Usage exclusivement réservé à la recherche.
BagFilter, BagLight, BagPage et RollBag sont toutes des marques commerciales d’INTERSCIENCE.