Learn More
Dimemorfan phosphate, MedChemExpress
Code produit 16444657
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16444657 50 mg
16438876 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16444657 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2215
MedChemExpress Dimemorfan phosphate is a sigma 1 receptor agonist, used as a potent antitussive.
Dimemorfan phosphate is a sigma 1 receptor agonist, used as a potent antitussive.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimemorfan phosphate
CAS 36304-84-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H28NO4P
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité H2O : 10 mg/mL (28.30 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(O)(O)O.CN1[C@](CC2=CC=C(C)C=C32)([H])[C@](CCCC4)([H])[C@]34CC1
Poids moléculaire (g/mol) 353.39
Poids de la formule 353.39
Pourcentage de pureté 98.82%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation