Learn More
Invitrogen™ Dimeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Description
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are cell-impermeant dyes that enable ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid. These dyes have very bright fluorescence signals, strong binding affinity for dsDNA, and large fluorescence enhancement upon binding to nucleic acid. They can be used as dead cell indicators and nuclear counterstains in fluorescence microscopy and flow cytometry. Dimeric cyanine nucleic acid dyes can also be used to stain nucleic acids on solid supports, as well as in capillary and gel electrophoresis applications.
Il possède des maxima d’excitation / émission ∽462/481 nm lorsqu’il est lié à de l’ADN double-brin en solution aqueuse. Ce dimère de cyanine est imperméant aux cellules.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), noyau, enveloppe nucléaire et nucléoles, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Concentration | 1 mM |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 462 nm |
| Type de colorant | Imperméant aux cellules |
| À utiliser avec (application) | Dosages par fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Tampon de stockage | DMSO |
| Quantité | 200 μl |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Show More |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.