Learn More
Dimesna, MedChemExpress
Code produit 16448566
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448566 100 mg
16412246 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16448566 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1022
MedChemExpress Dimesna is an protective agent used to decrease urotoxicity.
Dimesna is an protective agent used to decrease urotoxicity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimesna
CAS 16208-51-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H8Na2O6S4
Quantité 100 mg
Synonyme BNP-7787
Informations sur la solubilité DMSO : 68 mg/mL (208.37 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(CCSSCCS(=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O
Poids moléculaire (g/mol) 326.34
Poids de la formule 326.34
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death