Learn More
Dimesna, TRC
Code produit 30387419
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30387419 1 g -
30373017 100 mg -
30374003 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387419 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4606601G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16208-51-8
Formule moléculaire C4 H8 O6 S4 . 2 Na
Poids moléculaire (g/mol) 326.34
Synonyme 2,2'-Dithiobis-ethanesulfonic Acid Sodium Salt (1:2), Ethanesulfonic acid, 2,2'-dithiobis-, disodium salt (9CI), Ethanesulfonic acid, 2,2'-dithiodi-, disodium salt (6CI,8CI), 2,2'-Dithiodi-1-ethanesulfonic acid disodium salt, BNP 7787, Bis(2-sulfoethyl)disulfide disodium salt, Dimesna, Disodium 2,2'-dithiobis(ethanesulfonate), Disodium 2,2'-dithiodiethanesulfonate, NSC 716976, Tavocept
Nom IUPAC disodium;2-(2-sulfonatoethyldisulfanyl)ethanesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCSSCCS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimesna
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H10O6S4.2Na/c5-13(6,7)3-1-11-12-2-4-14(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2
Poids de la formule 325.8999