Learn More
Carbonate de diméthallyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474347 25 g -
11464347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20414.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 64057-79-0 | C9H14O3 | 170.21 g/mol
It is used as an intermediate in enantioselective tsuji enol silane allylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire dans la réaction énantiosélective d’allylation du silane énolique de Tsuji.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64057-79-0
Formule moléculaire C9H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00008598
Clé InChI SKCUYCAPQSWGBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethallyl carbonate, bis 2-methylallyl carbonate, bis methallyl carbonate, bis 2-methyl-2-propenyl carbonate, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, carbonate 2:1, 2-methyl-2-propen-1-ol carbonate 2:1, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, 1,1'-carbonate, carbonic acid, bis 2-methylallyl ester, bis 2-methylprop-2-en-1-yl carbonate, acmc-1biju
CID PubChem 47083
Nom IUPAC Carbonate bis(2-méthylprop-2-ényl)
SMILES CC(=C)COC(=O)OCC(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethallyl carbonate
Point d’ébullition 199°C to 202°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 97%