Learn More
Diméthénamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethenamid |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3 |
| Poids de la formule | 275.0747 |