Learn More
Dimethoxane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethoxane |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O4/c1-5-4-8(11-6(2)9)12-7(3)10-5/h5,7-8H,4H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 174.0892 |