Learn More
1,3-acétonedicarboxylate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10560741 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10560741 25 g Flacon en verre 25g
10744031 100 g Flacon en verre 100g
11975101 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10560741 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115700250
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1830-54-2 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1830-54-2
Formule moléculaire C7H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 174.15
Numéro MDL MFCD00008462
Clé InChI RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
CID PubChem 74591
SMILES COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 1, 3-acetonedicarboxylate
Point de fusion 16.0°C to 17.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1800g/mL
Point d’ébullition 237.0°C to 241.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3O2CCH2COCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4430 to 1.4450
Quantité 25 g
Beilstein 03,79
Gravité spécifique 1.18
Informations sur la solubilité Solubility in water: 120g/L (20°C). Other solubilities: immiscible with ligroin and cyclohexane,soluble in chloroform and ethyl acetate,soluble in acetone,methanol,143g/L 1 n naoh,165g/L 10 % acetic acid
Nom IUPAC 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate
Poids de la formule 174.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.