Learn More
Diméthyl-1,3-acétonedicarboxylate, TRC
Code produit 30369940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30369940 25 g
30384452 100 g
30373737 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30369940 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47067525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1830-54-2
Formule moléculaire C7H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 174.15
Synonyme 3-Oxo-pentanedioic Acid 1,5-Dimethyl Ester, 3-Oxo-glutaric Acid Dimethyl Ester, 3-Oxo-pentanedioic Acid Dimethyl Ester, 1,3-Acetonedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 3-Oxopentanedioic Acid Dimethyl Ester, Acetone Dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 1,3-Acetonedicarboxylate, Dimethyl 2-Oxopropane-1,3-dicarboxylate, Dimethyl 3-Ketoglutarate, Dimethyl 3-Oxo-1,5-pentanedioate, Dimethyl 3-Oxoglutarate, Dimethyl 3-Oxopentanedioate, Dimethyl Acetonedicarboxylate, Dimethyl beta-Ketoglutarate, Dimethyl beta-Oxoglutarate, NSC 4677, beta-Oxoglutaric Acid Dimethyl Ester
Nom IUPAC diméthyle 3-oxopenanédioate
SMILES COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl-1,3-acetonedicarboxylate
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H10O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 174.0528