Learn More
1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate de diméthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10580204 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10580204 50 g Flacon en verre 50g
10553411 100 g Flacon en verre 100g
10379480 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10580204 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 271810500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6289-46-9 | C10H12O6 | 228.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6289-46-9
Formule moléculaire C10H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 228.20
Numéro MDL MFCD00001607
Clé InChI MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dimethyl succinylsuccinate, dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, succinosuccinic acid, dimethyl ester, dmss, dimethyl succinylosuccinate, dimethyl 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl succinylo succinate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, dimethyl ester, 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, 1,4-dimethyl ester
CID PubChem 94866
Nom IUPAC diméthyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 1, 4-cyclohexanedione-2, 5-dicarboxylate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 154°C to 157°C
Couleur Vert-jaune à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Beilstein 10, IV, 3514
Poids de la formule 228.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate