Learn More
1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate de diméthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446916 500 g -
11426916 25 g 25g
11436916 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446916 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24008.36
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6289-46-9 | C10H12O6 | 228.20 g/mol
Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate is used in the production of pigments such as pigment red 122 and pigment violet 19. It also can react with 2,4-diamino-phenol to get 2,5-bis-(3-amino-4-hydroxy-phenylamino)-cyclohexa-1,4-diene-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthyl1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate est utilisé dans la production de pigments tels que le rouge 122 pigmentaire et le violet 19 pigmentaire. Il peut également réagir avec le 2,4-diamino-phénol pour obtenir de l’ester diméthylique d’acide 2,5-bis-(3-amino-4-hydroxy-phénylamino)-cyclohexa-1,4-diène-1,4-dicarboxylique
Solubilité
Soluble dans l’eau à 0,0016 g/l.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6289-46-9
Formule moléculaire C10H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 228.20
Numéro MDL MFCD00001607
Clé InChI MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dimethyl succinylsuccinate, dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, succinosuccinic acid, dimethyl ester, dmss, dimethyl succinylosuccinate, dimethyl 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl succinylo succinate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, dimethyl ester, 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, 1,4-dimethyl ester
CID PubChem 94866
SMILES COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Point de fusion 152°C to 156°C
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water 0.0016g/L.
Nom IUPAC 1,4-diméthyle 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
Poids de la formule 228.2
Pourcentage de pureté ≥99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.