Learn More
2,6-pyridinedicarboxylate de diméthyle, TRC
Code produit 30375390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375390 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30375390 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4790602.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 2,6-Pyridinedicarboxylate
CAS 5453-67-8
Formule moléculaire C9H9NO4
Quantité 2.5 g
Synonyme 2,6-Pyridinedicarboxylic Acid 2,6-Dimethyl Ester, 2,6-Bismethoxycarbonylpyridine, 2,6-Dicarbomethoxypyridine, Dipicolinic Acid Dimethyl Ester, NSC 18855
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-4-3-5-7(10-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(n1)C(=O)OC
Nom IUPAC pyridine-2,6-dicarboxylate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Poids de la formule 195.0532