Learn More
Dimethyl 2-bromomalonate, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl 2-bromomalonate |
| CAS | 868-26-8 |
| Formule moléculaire | C5H7BrO4 |
| Numéro MDL | MFCD00025865 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | O=C(OC)C(Br)C(OC)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.01 |
| Pourcentage de pureté | 95% |