Learn More
2-isobutylmalonate de diméthyle, TRC
Code produit 30387543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387543 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387543 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4605031G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 2-Isobutylmalonate
CAS 39520-24-6
Formule moléculaire C9H16O4
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)5-7(8(10)12-3)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3
SMILES COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
Nom IUPAC 2-(2-méthylpropyl)propanedioate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Poids de la formule 188.1049